Print…
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1399F-100G PC1399F-25G
APOSPC1399F-100GEA 58 EUR
APOSPC1399F-100G APOSPC1399F-25G
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrFO
Ponto de ebulição: 42 °C/19mmHg
Ponto de Fusão: 58…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143261
Número CAS: 57848-46-1