Print…
2-Bromo-4-fluoroanisole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1397T-100G PC1397T-250G PC1397T-25G
APOSPC1397T-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1397T-100G APOSPC1397T-250G APOSPC1397T-25G
2-Bromo-4-fluoroanisole 97%
2-Bromo-4-fluoroanisole
Fórmula: C₇H₆BrFO
Ponto de ebulição: 88…89 °C/7mmHg
Densidade: 1,581 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012014
Número CAS: 452-08-4