Print…
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1396C-10G PC1396C-25G
APOSPC1396C-10GEA 24.8 EUR
APOSPC1396C-10G APOSPC1396C-25G
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO
Peso Molecular: 217.04 g/mol
Ponto de ebulição: 150 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 51…57 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042466
Número CAS: 1007-15-4
EINECS: 213-750-0