Print…
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanone
PC1396B-25G PC1396B-5G PC1396B-100G
APOSPC1396B-25GEA 101 EUR
APOSPC1396B-25G APOSPC1396B-5G APOSPC1396B-100G
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO
Peso Molecular: 217.04 g/mol
Ponto de ebulição: 150 °C/12mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077464
Número CAS: 1006-39-9