Print…
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1396-10G PC1396-1G PC1396-5G
APOSPC1396-10GEA 0 EUR
APOSPC1396-10G APOSPC1396-1G APOSPC1396-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98+%
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FNO₄
Ponto de Fusão: 192…195 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368342
Número CAS: 1000339-51-4