Print…
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-beta-chloro-4,6-difluorophenetole
PC1393R-1G PC1393R-250MG
APOSPC1393R-1GEA 145 EUR
APOSPC1393R-1G APOSPC1393R-250MG
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane 97%
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane
Fórmula: C₈H₆BrClF₂O
Peso Molecular: 271.5 g/mol
Ponto de ebulição: 119…122 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068037
Número CAS: 175203-19-7