Print…
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1393D-25G PC1393D-100G PC1393D-10G
APOSPC1393D-25GEA 42.2 EUR
APOSPC1393D-25G APOSPC1393D-100G APOSPC1393D-10G
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate 97%
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
Fórmula: C₅H₁₀BrF₂O₃P
Ponto de ebulição: 40…41 °C/0,5mmHg
Densidade: 1,503 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00069118
Número CAS: 65094-22-6