Print…
1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1392-25G PC1392-100G
APOSPC1392-25GEA 0 EUR
APOSPC1392-25G APOSPC1392-100G
1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenzene 97%
1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenzene
Fórmula: C₆H₂BrF₂I
Ponto de ebulição: 103…104 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042183
Número CAS: 175278-11-2