Print…
6-Fluoro-o-toluidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1391-5G PC1391-100G PC1391-25G
APOSPC1391-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1391-5G APOSPC1391-100G APOSPC1391-25G
6-Fluoro-o-toluidine 97%
6-Fluoro-o-toluidine
Fórmula: C₇H₈FN
Ponto de ebulição: 88…89 °C/13mmHg
Densidade: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06658252
Número CAS: 443-89-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III