Print…
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1387-100G PC1387-25G PC1387-5G
APOSPC1387-100GEA 0 EUR
APOSPC1387-100G APOSPC1387-25G APOSPC1387-5G
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FNO₄
Ponto de Fusão: 137…139 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797825
Número CAS: 317-46-4