Print…
2-Bromo-1,4-difluorobenzeno 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,5-Difluorobromobenzene, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene
PC1384-100G PC1384-500G PC1384-25G
APOSPC1384-100GEA 40.6 EUR
APOSPC1384-100G APOSPC1384-500G APOSPC1384-25G
2-Bromo-1,4-difluorobenzeno 98%
2-Bromo-1,4-difluorobenzeno
Fórmula: C₆H₃BrF₂
Ponto de ebulição: 58…59 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: –31 °C
Densidade: 1,708 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000345
Número CAS: 399-94-0
EINECS: 206-920-0