Print…
1-Bromo-2,3-difluorobenzeno 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Difluorobromobenzene
PC1381-100G PC1381-25G PC1381-5G
APOSPC1381-100GEA 127 EUR
APOSPC1381-100G APOSPC1381-25G APOSPC1381-5G
1-Bromo-2,3-difluorobenzeno 97%
1-Bromo-2,3-difluorobenzeno
Fórmula: C₆H₃BrF₂
Ponto de ebulição: 234 °C/765mmHg
Densidade: 1,724 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061136
Número CAS: 38573-88-5