Print…
4-Bromo-3,5-difluoroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1380G-5G PC1380G-25G PC1380G-100G
APOSPC1380G-5GEA 72.5 EUR
APOSPC1380G-5G APOSPC1380G-25G APOSPC1380G-100G
4-Bromo-3,5-difluoroanisole 98%
4-Bromo-3,5-difluoroanisole
Fórmula: C₇H₅BrF₂O
Ponto de Fusão: 26…30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143268
Número CAS: 202865-61-0