Print…
2-Fluoro-m-toluonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Fluoro-3-methylbenzonitrile
PC1380-25G PC1380-5G
APOSPC1380-25GEA 81.2 EUR
APOSPC1380-25G APOSPC1380-5G
2-Fluoro-m-toluonitrile
2-Fluoro-m-toluonitrile
Fórmula: C₈H₆FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07782078
Número CAS: 185147-07-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III