Print…
2-Bromo-4,6-difluoroanilina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1376-25G PC1376-100G
APOSPC1376-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1376-25G APOSPC1376-100G
2-Bromo-4,6-difluoroanilina 98%
2-Bromo-4,6-difluoroanilina
Fórmula: C₆H₄BrF₂N
Ponto de Fusão: 38…42 °C
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009639
Número CAS: 444-14-4
EINECS: 429-430-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III