Print…
1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1374R-25G PC1374R-5G PC1374R-100G
APOSPC1374R-25GEA 49.3 EUR
APOSPC1374R-25G APOSPC1374R-5G APOSPC1374R-100G
1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene 98%
1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₂BrCl₂F
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142585
Número CAS: 202865-57-4