Print…
4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1374N-100G PC1374N-25G PC1374N-5G
APOSPC1374N-100GEA 163 EUR
APOSPC1374N-100G APOSPC1374N-25G APOSPC1374N-5G
4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluoride 97%
4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₂BrCl₂F₃
Ponto de ebulição: 91…92 °C/10mmHg
Densidade: 1,833 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00221020
Número CAS: 118754-53-3