Print…
2-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1373-1G PC1373-5G PC1373-10G
APOSPC1373-1GEA 0 EUR
APOSPC1373-1G APOSPC1373-5G APOSPC1373-10G
2-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
2-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇FO
Ponto de ebulição: 89 °C/15mmHg
Densidade: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093762
Número CAS: 93249-44-6
UN: 3265
ADR: 8,II