Print…
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1372-1G PC1372-250MG
APOSPC1372-1GEA 24.8 EUR
APOSPC1372-1G APOSPC1372-250MG
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Fórmula: C₈H₅BrFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07782070
Número CAS: 916792-07-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III