Print…
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC1369M-25G PC1369M-5G
APOSPC1369M-25GEA 78.8 EUR
APOSPC1369M-25G APOSPC1369M-5G
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 98%
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Fórmula: C₄H₃BrClF₃
Ponto de ebulição: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039225
Número CAS: 374-25-4