Print…
1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1369B-25G PC1369B-5G PC1369B-1G
APOSPC1369B-25GEA 0 EUR
APOSPC1369B-25G APOSPC1369B-5G APOSPC1369B-1G
1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Fórmula: C₄H₄BrClF₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153677
Número CAS: 232602-78-7