Print…
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1369-25G PC1369-5G
APOSPC1369-25GEA 74.1 EUR
APOSPC1369-25G APOSPC1369-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂BrF₂N
Peso Molecular: 218.0000 g/mol
Ponto de Fusão: 63…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864661
Número CAS: 64695-82-5