Print…
5-Bromo-2-clorofluorobenzeno 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
PC1368-100G PC1368-25G PC1368-10G
APOSPC1368-100GEA 51.1 EUR
APOSPC1368-100G APOSPC1368-25G APOSPC1368-10G
5-Bromo-2-clorofluorobenzeno 98%
5-Bromo-2-clorofluorobenzeno
Fórmula: C₆H₃BrClF
Ponto de ebulição: 62…64 °C/9mmHg
Densidade: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042519
Número CAS: 60811-18-9