Print…
2-Bromo-5-clorofluorobenzeno 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1367R-25G PC1367R-100G
APOSPC1367R-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1367R-25G APOSPC1367R-100G
2-Bromo-5-clorofluorobenzeno 97%
2-Bromo-5-clorofluorobenzeno
Fórmula: C₆H₃BrClF
Ponto de ebulição: 91…92 °C/20mmHg
Densidade: 1,678 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079708
Número CAS: 1996-29-8