Print…
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-5-fluorobromobenzene
PC1367M-100G PC1367M-25G PC1367M-5G
APOSPC1367M-100GEA 56.7 EUR
APOSPC1367M-100G APOSPC1367M-25G APOSPC1367M-5G
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene 98%
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClF
Densidade: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070747
Número CAS: 33863-76-2