Print…
4-Bromo-2-clorofluorobenzeno 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene
PC1367-250G PC1367-100G PC1367-500G
APOSPC1367-250GEA 109 EUR
APOSPC1367-250G APOSPC1367-100G APOSPC1367-500G
4-Bromo-2-clorofluorobenzeno 98%
4-Bromo-2-clorofluorobenzeno
Fórmula: C₆H₃BrClF
Ponto de ebulição: 188…194 °C
Densidade: 1,727 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051794
Número CAS: 60811-21-4
EINECS: 405-580-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III