Print…
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
PC1359-100G PC1359-25G
APOSPC1359-100GEA 29 EUR
APOSPC1359-100G APOSPC1359-25G
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃BrClF₃
Ponto de ebulição: 195 °C
Ponto de Fusão: –21 °C
Densidade: 1,745 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000601
Número CAS: 445-01-2
EINECS: 207-149-2