Print…
2-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1358-10G PC1358-5G PC1358-25G
APOSPC1358-10GEA 0 EUR
APOSPC1358-10G APOSPC1358-5G APOSPC1358-25G
2-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
2-Fluoro-4-methoxybenzonitrile
Fórmula: C₈H₆FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00509374
Número CAS: 94610-82-9