Print…
4-Bromo-3-fluoroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1357-25G PC1357-5G PC1357-1G
APOSPC1357-25GEA 49.3 EUR
APOSPC1357-25G APOSPC1357-5G APOSPC1357-1G
4-Bromo-3-fluoroanisole 98%
4-Bromo-3-fluoroanisole
Fórmula: C₇H₆BrFO
Peso Molecular: 205.03 g/mol
Ponto de ebulição: 216 °C
Densidade: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01310983
Número CAS: 458-50-4