Print…
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-4-chloro-α,α,αa-trifluorotoluene
PC1356-100G PC1356-250G PC1356-25G PC1356-500G
APOSPC1356-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1356-100G APOSPC1356-250G APOSPC1356-25G APOSPC1356-500G
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride 97%
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃BrClF₃
Ponto de ebulição: 188…192 °C
Ponto de Fusão: –23 to –22 °C
Densidade: 1,726 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00018093
Número CAS: 454-78-4
EINECS: 207-226-0