Print…
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1350-100G PC1350-1KG PC1350-500G
APOSPC1350-100GEA 56.7 EUR
APOSPC1350-100G APOSPC1350-1KG APOSPC1350-500G
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₄BrF₃
Ponto de ebulição: 154…156 °C
Densidade: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000398
Número CAS: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3,III