Print…
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC1348-100G PC1348-25G
APOSPC1348-100GEA 104 EUR
APOSPC1348-100G APOSPC1348-25G
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₄F₃NO₃
Ponto de ebulição: 98 °C/16mmHg
Ponto de Inflamação: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 1644-88-8