Print…
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromo-3-chloro-1-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobromobenzene, 4-Bromo-3-chlorofluorobenzene
PC1347-100G PC1347-25G PC1347-5G PC1347-500G
APOSPC1347-100GEA 78.3 EUR
APOSPC1347-100G APOSPC1347-25G APOSPC1347-5G APOSPC1347-500G
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene 98+%
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClF
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142587
Número CAS: 110407-59-5