Print…
2,3-Difluorophenetole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Ethoxy-2,3-difluorobenzene, 2,3-Difluoroethoxybenzene
PC1345-25G PC1345-5G PC1345-100G
APOSPC1345-25GEA 29 EUR
APOSPC1345-25G APOSPC1345-5G APOSPC1345-100G
2,3-Difluorophenetole
2,3-Difluorophenetole
Fórmula: C₈H₈F₂O
Peso Molecular: 158.15 g/mol
Ponto de ebulição: 178 °C
Densidade: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 70.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368737
Número CAS: 121219-07-6
EINECS: 441-000-4