Print…
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromobenzotrifluoride
PC1340-1KG PC1340-250G PC1340-500G
APOSPC1340-1KGEA 197 EUR
APOSPC1340-1KG APOSPC1340-250G APOSPC1340-500G
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 98%
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₄BrF₃
Ponto de ebulição: 154…156 °C
Densidade: 1,613 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000380
Número CAS: 401-78-5
EINECS: 206-932-6
UN: 1993
ADR: 3,III