Print…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1337-25G PC1337-5G
APOSPC1337-25GEA 37.7 EUR
APOSPC1337-25G APOSPC1337-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃BrF₃N
Peso Molecular: 250.02 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095347
Número CAS: 1735-53-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III