Print…
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Chloro-4-fluoronitrobenzene
PC1336-1G PC1336-25G PC1336-5G
APOSPC1336-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1336-1G APOSPC1336-25G APOSPC1336-5G
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃ClFNO₂
Ponto de Fusão: 33…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412200
Número CAS: 2106-50-5
EINECS: 218-286-2