Print…
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1327-25G PC1327-5G PC1327-1KG
APOSPC1327-25GEA 348 EUR
APOSPC1327-25G APOSPC1327-5G APOSPC1327-1KG
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate 95%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₄H₂F₈O₃S
Peso Molecular: 282.11 g/mol
Ponto de ebulição: 102…105 °C/740mmHg
Densidade: 1.702 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862006
Número CAS: 6401-00-9
UN: 2927
ADR: 6.1+8 II