Print…
3-(2-Fluorophenoxy)propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(2-Fluorophenoxy)propionic Acid
PC1317-1G PC1317-250MG PC1317-5G
APOSPC1317-1GEA 205 EUR
APOSPC1317-1G APOSPC1317-250MG APOSPC1317-5G
3-(2-Fluorophenoxy)propionic acid
3-(2-Fluorophenoxy)propionic acid
Fórmula: C₉H₉FO₃
Peso Molecular: 184.1600 g/mol
Ponto de Fusão: 84…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01569309
Número CAS: 2967-72-8