Print…
4,4,4-Trifluorobutyronitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1301-1G PC1301-5G
APOSPC1301-1GEA 97.8 EUR
APOSPC1301-1G APOSPC1301-5G
4,4,4-Trifluorobutyronitrile 97%
4,4,4-Trifluorobutyronitrile
Fórmula: C₄H₄F₃N
Peso Molecular: 123.08 g/mol
Ponto de ebulição: 139…140 °C
Densidade: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02183570
Número CAS: 690-95-9
UN: 3273
ADR: 3+6.1 II