Print…
3-Fluoro-1-propanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1281-25G PC1281-100G PC1281-5G
APOSPC1281-25GEA 0 EUR
APOSPC1281-25G APOSPC1281-100G APOSPC1281-5G
3-Fluoro-1-propanol 97%
3-Fluoro-1-propanol
Fórmula: C₃H₇FO
Ponto de ebulição: 127,5…128 °C/40mmHg
Densidade: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039548
Número CAS: 462-43-1
UN: 1987
ADR: 3,II