Print…
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-3-fluoronitrobenzene
PC1278-5G PC1278-25G
APOSPC1278-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1278-5G APOSPC1278-25G
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃ClFNO₂
Ponto de ebulição: 114…116 °C/24mmHg
Ponto de Fusão: 63…64 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00215833
Número CAS: 350-31-2