Print…
2-Fluoro-6-trifluorometilpiridina 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1264-25G PC1264-5G PC1264-100G
APOSPC1264-25GEA 50.9 EUR
APOSPC1264-25G APOSPC1264-5G APOSPC1264-100G
2-Fluoro-6-trifluorometilpiridina 97%
2-Fluoro-6-trifluorometilpiridina
Fórmula: C₆H₃F₄N
Ponto de ebulição: 143 °C
Ponto de Fusão: –15,2 °C
Densidade: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03092901
Número CAS: 94239-04-0
EINECS: 428-100-3
UN: 1993
ADR: 3,III