Print…
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1260-100G PC1260-250G PC1260-25G
APOSPC1260-100GEA 0 EUR
APOSPC1260-100G APOSPC1260-250G APOSPC1260-25G
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 99+%
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Fórmula: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Ponto de ebulição: 45…50 °C/14mmHg
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,969 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 24 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008269
Número CAS: 25561-30-2
UN: 2924
ADR: 3+8,III