Print…
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxy-2,2-bis(trifluoromethyl)acetic Acid
PC1253T-5G PC1253T-25G
APOSPC1253T-5GEA 665 EUR
APOSPC1253T-5G APOSPC1253T-25G
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 95%
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Fórmula: C₄H₂F₆O₃
Ponto de ebulição: 153…156 °C
Ponto de Fusão: 77…84 °C
Densidade: 1,183 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190631
Número CAS: 662-22-6
UN: 3261
ADR: 8,III