Print…
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1253-1G PC1253-5G PC1253-25G
APOSPC1253-1GEA 63.8 EUR
APOSPC1253-1G APOSPC1253-5G APOSPC1253-25G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Fórmula: C₄H₅F₆N
Peso Molecular: 181.08 g/mol
Ponto de ebulição: 70…71 °C
Densidade: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042094
Número CAS: 407-01-2
EINECS: 206-978-7
UN: 2924
ADR: 3+8 III