Print…
2,2-Difluoropropanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1247-1G PC1247-5G
APOSPC1247-1GEA 0 EUR
APOSPC1247-1G APOSPC1247-5G
2,2-Difluoropropanol
2,2-Difluoropropanol
Fórmula: C₃H₆F₂O
Ponto de ebulição: 97…99 °C
Densidade: 1,1642 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07782150
Número CAS: 33420-52-9
UN: 1987
ADR: 3,III