Print…
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Fluoroindole-2-carboxylic acid
PC1239-1G PC1239-5G
APOSPC1239-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1239-1G APOSPC1239-5G
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01863162
Número CAS: 3093-97-8