Print…
Bismuth(III) fluoride 99,5%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1230G-5G PC1230G-1G
APOSPC1230G-5GEA 0 EUR
APOSPC1230G-5G APOSPC1230G-1G
Bismuth(III) fluoride 99,5%
Bismuth(III) fluoride
Fórmula: BiF₃
Peso Molecular: 265.98 g/mol
Ponto de ebulição: 230
Ponto de Fusão: 727 °C
Densidade: 5.32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010893
Número CAS: 7787-61-3
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,01305