Print…
Bismuth(V) fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC1230E-10G PC1230E-25G PC1230E-5G
APOSPC1230E-10GEA 400 EUR
APOSPC1230E-10G APOSPC1230E-25G APOSPC1230E-5G
Bismuth(V) fluoride 95%
Bismuth(V) fluoride
Fórmula: BiF₅
Ponto de Fusão: 550 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015967
Número CAS: 7787-62-4